Learn More
Ambion™ Benutzerdefinierter mirVana™ miRNA-Inhibitor
Benutzerdefinierter mirVana™ miRNA-Inhibitor
Marke: Ambion™ 4464089
2616.35 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
miRNA-Inhibitoren sind kleine, chemisch modifizierte, einzelsträngige RNA-Moleküle, die speziell zur Hemmung endogener miRNAs für die funktionelle Analyse mittels Herunterregulation entwickelt wurden. Verwenden Sie unseren GeneAssist™ miRNA-Arbeitsablauf-Builder, um Mimics und Inhibitoren für jede miRNA-Sequenz zu entwerfen.
Spezifikation
Raumtemperatur | |
Kundenspezifischer MirVana miRNA-Inhibitor, 250 nmol, geringste Off-Target-Effekte und höchste Potenz, kleine, chemisch modifizierte, einzelsträngige RNA-Moleküle, die entwickelt wurden, um endogene miRNA-Moleküle im Hinblick auf die funktionelle Analyse durch Herunterregulierung spezifisch zu hemmen | |
mirVana Custom miRNA Inhibitor | |
250 nmol |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 10
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ambion™ Benutzerdefinierter mirVana™ miRNA-Inhibitor > 250 nmol