Learn More
Micronova™ Bestrahlte Sharpie Marker mit feiner Spitze
Ein bestrahlter Permanentmarker mit feiner Spitze und einer wasserfesten, schnell trocknenden, ungiftigen Tinte zur Verwendung in aseptischen Umgebungen. Erhältlich mit Kappe oder in einziehbarer Ausführung.
Marke: Micronova™ PEN-27IR
138.92 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lichtechte und wasserfeste Tinte
Der bestrahlte Micronova Sharpie Marker mit feiner Spitze ist der ursprüngliche Permanentmarker im Stift-Stil nach Industriestandard. Dieser vielseitige Reinraumstift sorgt für dauerhafte Markierungen auf den meisten Oberflächen mit schnell trocknender, ungiftiger, alkoholhaltiger Tinte, die verblassungs- und wasserbeständig ist.
- Sharpie Marker mit feiner Spitze
- Für dauerhafte Markierungen auf den meisten Oberflächen
- Schreibt auf kalten oder nassen Oberflächen, Kunststoffbeuteln und Einmal-Labormaterialien
- Ungiftige, permanente, schnell trocknende Tinte auf Alkoholbasis
- Lichtecht und wasserfest
- Erhältlich mit Kappe oder in einziehbarer Ausführung, mit roter, blauer oder schwarzer Tinte
- Gammabestrahlt für aseptische Anwendungen gemäß ISO 5 und andere reine Produktionsbereiche
Spezifikation
HDPE | |
Rot | |
HDPE | |
7 in. x 0.5 x 0.5 (17.8 x 1.27 x 1.27 cm) | |
17,8 cm | |
1.27 cm | |
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation Processing; Certificate of Conformance | |
1.27 cm | |
Dokumentation und Kennzeichnung für Reinräume und aseptische Umgebungen | |
Marker für Reinräume | |
8 x 8 x 8 in. | |
Feine Spitze 1,0 mm |
No | |
Red | |
Einziehbarer Permanentmarker mit feiner Spitze | |
7 in. | |
0.5 in. | |
Nicht autoklavierbar | |
0.5 in. | |
Nein | |
Einzeln verpackt, 4 pro Doppelbeutel, 12 in drittem Beutel (Kartonpackung) | |
12/Pk. | |
Steril |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
042894-000 | Qualitätsbescheinigung | 03/06/2024 | PEN-27IR |
042174-000 | Qualitätsbescheinigung | 17/02/2024 | PEN-27IR |
035881-000 | Qualitätsbescheinigung | 06/01/2023 | PEN-27IR |
032392-000 | Qualitätsbescheinigung | 20/05/2022 | PEN-27IR |
023423-000 | Konformitätsbescheinigung | 19/03/2021 | PEN-27IR |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
31Stunden
6Minuten
52Sekunden
24Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %