Learn More
Micronova™ CurtainCleaner™ Ausrüstung und Moppaufsätze
Ideal für Medizintechnik- und pharmazeutische Anwendungen
Marke: Micronova™ CCSC-1
Beschreibung
- Das einfache Design reinigt Reinraumvorhänge und Softwall-Einfassungen effektiv
- Der Reinigungskopf umspannt den Vorhang oben und gleitet nach unten, um auf beiden Seiten des Vorhangs Reiniger aufzutragen oder zu entfernen
- Kann mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln verwendet werden
- Reinigt Vinylvorhänge für trockene, rückstandsfreie Oberflächen
- Auswahl an Schutzbezügen für die Reinigung in Reinraumumgebungen, kritischen und sterilen Umgebungen
- Autoklavierbar
Bestellinformation
Griff separat erhältlich (Bestell-Nr. 10-041-766A).
Spezifikation
30,5 x 5,1 cm (12 x 2 in.) | |
Weiß | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
2 in. | |
Nein | |
MicroNova Vorhangreinigungssystem | |
Polyvinylacetat |
Mopp-Schonbezug | |
12 in. | |
30.5 cm | |
5.1 cm | |
Chemikalien | |
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen. | |
Reinigung und Desinfektion von Streifenvorhängen in Reinräumen |