Learn More
Epredia™ CryoStar™ NX50 Kryostat
Optimale Schneidqualität und unvergleichliche Ergonomie und Sicherheit mit dem Epredia™ CryoStar™ NX50, der speziell auf die Ansprüche klinischer Routinelabors abgestimmt wurde.
27860.00 € - 44645.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Kryostat |
---|---|
Abtauen | Programmierbar/Unmittelbar |
Klingenhaltervorschub | Schrittmotor über einfaches Touchscreen-Display gesteuert |
Messertemperatursteuerung | -27 °C; bis -20 °C ±2 °C bei +20 ° bis +30 °C Raumtemperatur |
Sektionsbereich | 0,5 bis 100 μm (Feinschnitt), 5 bis 500 μm (Trimmbereich) |
Produktcode | Marke | Konfiguration | Enthält | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konfiguration | Enthält | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13435949
|
Epredia™
957140 |
OPD | Objektkühlung, Peltier, Kaltdesinfektion | 220/240 V |
33850.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
13455949
|
Epredia™
957150 |
OPHD | Objektkühlung, Peltier, Höheneinstellung, Kaltdesinfektion | 220/240 V |
35300.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
13465949
|
Epredia™
957160 |
OPDV | Objektkühlung, Peltier, Kaltdesinfektion, Vacutome | 220/240 V |
35650.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
13445949
|
Epredia™
957170 |
OPHV | Objektkühlung, Peltier, Höheneinstellung, Vacutome | 220/240 V |
44645.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
13475949
|
Epredia™
957200 |
OPV | Objektkühlung, Peltier, Vacutome | 220/240 V |
35620.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
13485949
|
Epredia™
957210 |
OPH | Objektkühlung, Peltier, Höheneinstellung | 220/240 V |
40280.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
13495949
|
Epredia™
957220 |
OP | Objektkühlung, Peltier | 220/240 V |
38205.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15300785
|
Epredia™
957230 |
OPHV | Objektkühlung, Peltier, Höheneinstellung, Vacutome | 110/120 V |
32955.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 27-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
13405959
|
Epredia™
957240 |
OPHVD | Objektkühlung, Peltier, Höheneinstellung, Vacutome, Kaltdesinfektion | 220/240 V |
37950.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15370785
|
Epredia™
957270 |
OPV | Objektkühlung, Peltier, Vacutome | 100/120 V |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15310775
|
Epredia™
957100 |
OPD | Objektkühlung, Peltier, Kaltdesinfektion | 100/120 V |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15370765
|
Epredia™
957180 |
OPH | Objektkühlung, Peltier, Höheneinstellung | 100 V |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15390765
|
Epredia™
957190 |
OPHV | Objektkühlung, Peltier, Höheneinstellung, Vacutome | 100 V |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15330775
|
Epredia™
957110 |
OPHD | Objektkühlung, Peltier, Höheneinstellung, Kaltdesinfektion | 110/120 V |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15360775
|
Epredia™
957120 |
OPDV | Objektkühlung, Peltier, Kaltdesinfektion, Vacutome | 100/120 V |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15380775
|
Epredia™
957130 |
OPHVD | Objektkühlung, Peltier, Höheneinstellung, Vacutome, Kaltdesinfektion | 110/120 V |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15320785
|
Epredia™
957250 |
OP | Objektkühlung, Peltier | 100/120 V |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15330765
|
Epredia™
957080 |
OPHD | Objektkühlung, Peltier, Höheneinstellung, Kaltdesinfektion | 100 V |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15350765
|
Epredia™
957090 |
OPHVD | Objektkühlung, Peltier, Höheneinstellung, Vacutome, Kaltdesinfektion | 100 V |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15340785
|
Epredia™
957260 |
OPH | Objektkühlung, Peltier, Höheneinstellung | 110/120 V |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Description
Optimale Schneidqualität und unvergleichliche Ergonomie und Sicherheit mit dem Thermo Scientific™ CryoStar™ NX50, der speziell auf die Ansprüche klinischer Routinelabors abgestimmt wurde. Dieser manuelle Kryostat bietet ein passgenaues Design, mit optionaler Höhenverstellung, Kaltdesinfektion und Vakutom.
Der CryoStar NX50 Kryostat tritt in die Fußstapfen des beliebten CryoStar NX70 Kryostats: er bietet Standardfunktionen, die sich gut für übliche klinische Histologie-Labore eignen.
NX50 und NX70 nutzen ein schnell reagierendes Kühlsystem, das alle Bereiche der Kühlkammer, die in Kontakt mit der Probe kommen, einschließlich der Probenklammer, der Tiefkühlleiste und der Klinge, aktiv kühlt. Das Ergebnis sind eine genaue Temperaturkontrolle und ein halb so hoher Stromverbrauch wie bei anderen gängigen Kryostaten. Eine sparsame LED-Beleuchtung, deren Intensität vom Anwender einstellbar ist, ist ebenfalls enthalten.
Ergonomisches Design/Sicherheitsfunktionen
- Touchscreen-Schnittstelle und intuitive Software ermöglichen dem Anwender die Anzeige und Einstellung folgender Parameter: Temperatur, Schnittdicke, verbleibender Hub des Klingenhalters, Schnittdicke (Feinschnitt und Trimmen) und alle anderen Geräteeinstellungen
- Standby-Modus zur Energieeinsparung und Geräuschunterdrückung
- “Grünes Gerät” 0.30 kW/h, gemessen während des Betriebs an einem normalen Tag (7.2 kW/Tag)
- Rückzug der Probe
- Die Ausführung mit optionaler Höhenverstellung ermöglicht dem Anwender das Arbeiten in stehender oder sitzender Position
- Dem Körper angepasstes Design positioniert den Anwender näher an der Kammer und dem Mikrotom
- Das optionale Cold-D Desinfektionssystem auf Anfrage
- Das optionale Vakutom-System sammelt Schnittreste in einem Filterbeutel
- Die manuelle Handradbremse hält den Probenkopf in der oberen Position
Funktionen der Kryokammer
- Geräumige offene 42 Liter-Kryokammer aus Edelstahl
- Tiefkühlleiste für 18 Gefrierstationen und eine Schnellgefrierstation
- Kammer, konstant gekühlt bei einer Temperatur von -25 °C+/-2 °C bei einer Umgebungstemperatur von +20 °C
- Klingenhalter, konstant gekühlt bei einer Temperatur von -27 °C bis -20 °C +/-2 °C bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C bis 30 °C
- Probenkopf, aktiv gekühlt bei einer Temperatur von -43 °C bis +/-2 °C bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Die Temperatur des Probenkopfes kann vom Anwender festgelegt werden.
- Integriertes Peltier-Schnellgefriergerät -57 °C +/-3 °C bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C mit separatem Kühlelement (Einzelposition)
- Glasschiebetür mit integrierter LED-Beleuchtung
- Wahlweise sofortiger oder programmierter Abtauzyklus
- Farbcodierte Probenhalter zur Unterstütung der Probenkennzeichnung.
Mikrotom-Funktionen
- Schnell reagierender temperaturgesteuerter Probenkopf
- Der Probenkopf bewegt sich nur vertikal, wodurch Vibrationen minimiert werden.
- Probenausrichtung auf orbitaler 80 XY-Achse und Probendrehung auf Z-Achse
- Schnittdicke von 0.5-500 μm
- Vertikaler Probenhub von 64 mm
- Horizontaler Vorschubbereich des Klingenträgers von 48 mm
- Optionales Vakutom-System zur Streckung der Kryoschnitte beim Schneiden
- Extrem stabiler Messerhalter für einheitliche Schnittdicke
- Mikrotom mit präzisem schrittweisem Motorvortrieb
- Ein- und ausschaltbare automatische Rückzugfunktion
- Leichtgängiges Handrad minimiert das RSI-Risiko (Repetitive Strain Injury).
- Wartungsfreie Kreuzrollenlager
- Klingenhalter für Einweg-Klingen mit niedrigem Profil
- Klingenhalter für Einweg-Klingen mit hohem Profil
- C-Messerhalter
- Das magnetische Klingentransferwerkzeug zum sicheren Entfernen der Klinge aus dem Halter verringert die Verletzungsgefahr
- Der Klingenschutz fungiert als Schutz zwischen dem Anwender und der Klinge.
- Entnehmbare Schnittabfallwanne
Lieferumfang des Standard-Modells
- Schnell reagierende Temperatursteuerung des Probenkopfes, formschlüssiges Design und passende Farbe, Touchscreen-Schnittstelle zur Steuerung der Gerätefunktionen
- 30 mm Probenhalter - Rot, 30 mm Probenhalter - Grün, 30 mm Probenhalter - Blau, 30 mm Probenhalter - Gold, Inbusschlüssel - 5 mm, Inbusschlüssel - 6 mm, Abfallhalter, Pinseltablett, Pinsel - grob zur Reinigung, magnetischer Pinsel - klein und geschwungen, magnetischer Pinsel - Ziegenhaar, Klingenwerkzeug, Stromkabel, USB-Stick, Verstell-Stift, Bedienerhandbuch, Stabilisierungsplatte
- Zusätzlicher Pinsel zum Reinigen des Vakuumschlauchs, Grobfilter zur Verwendung mit dem Vakutom, Schlauchverlängerung mit Düse - Vakutom, Düse - Schneiden, Filterbeutel 25 Stück
- Zusätzlicher Messbecher, Kunststofftrichter
Erforderliches Zubehör: Klingenhalter mit niedrigem oder hohem Profil oder Träger für ein 16 cm-Stahlmesser muss bei der Bestellung angegeben werden.
Specifications
Kryostat | |
Schrittmotor über einfaches Touchscreen-Display gesteuert | |
0,5 bis 100 μm (Feinschnitt), 5 bis 500 μm (Trimmbereich) | |
20 μm | |
5 bis 30 μm in 5 μm-Schritten; 30 bis 100 μm in 10 μm-Schritten; 100 bis 200 μm in 20 μm-Schritten; 200 bis 500 μm in 50 μm-Schritten | |
Einweg-Messerträger 8 bis 16° | |
-57 °C ±3 °C (-70,6 °F +35,6° bis -26,6 °F) Bei +20 °C/+58 °F Umgebungstemperatur | |
Manuell an Probengröße anpassbar | |
48 mm | |
100 mm | |
82 bis 112 cm | |
75,5 cm | |
200 kg |
Programmierbar/Unmittelbar | |
-27 °C; bis -20 °C ±2 °C bei +20 ° bis +30 °C Raumtemperatur | |
y-Achse 8 ° einstellbar für erhöhte Stabilität; Z-Achse einstellbar 360 ° | |
43 ±2 °C bei +20 °C Raumtemperatur | |
64 mm | |
Motorisiert (ein/aus) | |
Manuell | |
0,5 bis 5 μm in 0,5 μm-Schritten; 5 bis 10 μm in 1 μm-Schritten; 10 bis 20 μm in 2 μm-Schritten; 20 bis 50 μm in 5 μm-Schritten; 50 bis 100 μm in 10 μm-Schritten | |
39,4 in. | |
32,3 bis 44,0 in. | |
29,7 in. | |
440 lb. |