Learn More
Epredia™ CryoStar™ NX50 Kryostat
Artikelnummer. 13455949 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Konfiguration:
OP
OPD
OPDV
OPH
OPHD
OPHV
OPHVD
OPV
Spannung:
100 V
100/120 V
110/120 V
220/240 V
Packungsgröße:
1 Packung
1 Stück
Artikelnummer. 13455949
Marke: Epredia™ 957150
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses manuelle Kryostat wurde für die Anforderungen klinischer Labore entwickelt; es zeichnet sich durch ein kompaktes, ergonomisches Design mit optionaler Höhenverstellung, Vakutom und Cold-D-Desinfektion aus.
Optimale Schneidqualität und unvergleichliche Ergonomie und Sicherheit mit dem Thermo Scientific™ CryoStar™ NX50, der speziell auf die Ansprüche klinischer Routinelabors abgestimmt wurde. Dieser manuelle Kryostat bietet ein passgenaues Design, mit optionaler Höhenverstellung, Kaltdesinfektion und Vakutom.
Der CryoStar NX50 Kryostat tritt in die Fußstapfen des beliebten CryoStar NX70 Kryostats: er bietet Standardfunktionen, die sich gut für das normale klinische Histologielabor eignen.
Ergonomisches Design/Sicherheitsfunktionen
  • Die optionale Höheneinstellung von 82 bis 112 cm ermöglicht die Herstellung von Schnitten im Sitzen oder Stehen und schnelle Anpassung an unterschiedliche Höhen
  • Konturiertes Band und integrierte Armlehnen-Bedienelemente
  • Motorisierter Grobvorschub bis maximal 3 mm/s
  • Kaltdesinfektion (optional) zur Desinfizierung der kalten Kryokammer in nur 50 Minuten.
  • Handradverriegelung, Klingenschutz und magnetisches Werkzeug zum Entfernen der Klinge
  • 3 Programmspeicher zum Speichern gängiger Schnittparameter
  • Touchscreen-Bedienung mit intuitiver Software für mehrere Benutzer
  • Für manuelles Schneiden – Informationen zum motorisierten Schneiden finden Sie unter NX70-Kryostat
Funktionen der Kryokammer
  • Geräumige Edelstahlkammer für organisierte Arbeitsabläufe
  • Kammerkühlung auf –25 °C ±2 °C (bei 20 °C Umgebungstemperatur)
  • Separate Kühlung des Präparat-Kopfes auf –43 °C ±2 °C (bei 20 °C Umgebungstemperatur)
  • Messerhalter, kontinuierlich gekühlt auf –27 °C ±2 °C (bei 20 °C Umgebungstemperatur)
  • 18 Tiefkühlleisten-Aufbewahrungspositionen einschließlich 1 Schnellgefrierposition
  • Integriertes Peltier-Schnellgefriergerät, kühlt schnell auf –57 °C ±3 °C
  • Vakutom (optional) zum Dehnen von Gefrierschnitten
Mikrotom-Funktionen
  • Manuelles, leichtläufiges Schwungrad
  • Schnittdicke von 0,5 μm bis 500 μm
  • Präziser Schrittmotormesser-Vorschub für minimale Vibration
  • beim Schneiden
  • Vertikale Hublänge von 64 mm
  • 48 mm horizontaler Vorschubbereich
  • 20 μm Proberückzug bei Rückhub, mit optischer Anzeige
  • Probenausrichtung 8° auf Y-Achse einstellbar für erhöhte Stabilität sowie 360°-Drehung der Z-Achse
  • Standard-Einheit mit schnell reagierender Temperatursteuerung des Probenkopfes, formschlüssigem Design und passender Farbe sowie Touchscreen-Schnittstelle zur Steuerung der Gerätefunktionen
  • Zu den optionalen Funktionen gehören eine integrierte Höhenkontrolle, ein Kaltdesinfektionsmodul und ein Vakutom-System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Kryostat
Abtauen Programmierbar/Unmittelbar
Enthält Objektkühlung, Peltier, Höheneinstellung, Kaltdesinfektion
Klingenhaltervorschub Schrittmotor über einfaches Touchscreen-Display gesteuert
Messertemperatursteuerung -27 °C; bis -20 °C ±2 °C bei +20 ° bis +30 °C Raumtemperatur
Sektionsbereich 0,5 bis 100 μm (Feinschnitt), 5 bis 500 μm (Trimmbereich)
Probenausrichtung y-Achse 8 ° einstellbar für erhöhte Stabilität; Z-Achse einstellbar 360 °
Probenrückziehung 20 μm
Probentemperatursteuerung 43 ±2 °C bei +20 °C Raumtemperatur
Trimmschnittauflösung 5 bis 30 μm in 5 μm-Schritten; 30 bis 100 μm in 10 μm-Schritten; 100 bis 200 μm in 20 μm-Schritten; 200 bis 500 μm in 50 μm-Schritten
Länge Vertikalschnitt 64 mm
Freiwinkeleinstellung Einweg-Messerträger 8 bis 16°
Grobzufuhr Motorisiert (ein/aus)
Konfiguration OPHD
Tiefkühlleistenkühlung -57 °C ±3 °C (-70,6 °F +35,6° bis -26,6 °F) Bei +20 °C/+58 °F Umgebungstemperatur
Schnittantrieb Manuell
Schnittfenster Manuell an Probengröße anpassbar
Feinschnittauflösung 0,5 bis 5 μm in 0,5 μm-Schritten; 5 bis 10 μm in 1 μm-Schritten; 10 bis 20 μm in 2 μm-Schritten; 20 bis 50 μm in 5 μm-Schritten; 50 bis 100 μm in 10 μm-Schritten
Horizontale Probenbewegung 48 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 39,4 in.
Tiefe (metrisch) 100 mm
Höhe (angloamerikanisch) 32,3 bis 44,0 in.
Höhe (metrisch) 82 bis 112 cm
Breite (angloamerikanisch) 29,7 in.
Breite (metrisch) 75,5 cm
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 220/240 V
Gewicht (angloamerikanisch) 440 lb.
Gewicht (metrisch) 200 kg