Learn More
Epredia™ CryoStar™ NX50 Kryostat
Alle ansehen Epredia ProdukteBeschreibung
Optimale Schneidqualität und unvergleichliche Ergonomie und Sicherheit mit dem Thermo Scientific™ CryoStar™ NX50, der speziell auf die Ansprüche klinischer Routinelabors abgestimmt wurde. Dieser manuelle Kryostat bietet ein passgenaues Design, mit optionaler Höhenverstellung, Kaltdesinfektion und Vakutom.
Der CryoStar NX50 Kryostat tritt in die Fußstapfen des beliebten CryoStar NX70 Kryostats: er bietet Standardfunktionen, die sich gut für das normale klinische Histologielabor eignen.
Ergonomisches Design/Sicherheitsfunktionen
- Die optionale Höheneinstellung von 82 bis 112 cm ermöglicht die Herstellung von Schnitten im Sitzen oder Stehen und schnelle Anpassung an unterschiedliche Höhen
- Konturiertes Band und integrierte Armlehnen-Bedienelemente
- Motorisierter Grobvorschub bis maximal 3 mm/s
- Kaltdesinfektion (optional) zur Desinfizierung der kalten Kryokammer in nur 50 Minuten.
- Handradverriegelung, Klingenschutz und magnetisches Werkzeug zum Entfernen der Klinge
- 3 Programmspeicher zum Speichern gängiger Schnittparameter
- Touchscreen-Bedienung mit intuitiver Software für mehrere Benutzer
- Für manuelles Schneiden – Informationen zum motorisierten Schneiden finden Sie unter NX70-Kryostat
- Geräumige Edelstahlkammer für organisierte Arbeitsabläufe
- Kammerkühlung auf –25 °C ±2 °C (bei 20 °C Umgebungstemperatur)
- Separate Kühlung des Präparat-Kopfes auf –43 °C ±2 °C (bei 20 °C Umgebungstemperatur)
- Messerhalter, kontinuierlich gekühlt auf –27 °C ±2 °C (bei 20 °C Umgebungstemperatur)
- 18 Tiefkühlleisten-Aufbewahrungspositionen einschließlich 1 Schnellgefrierposition
- Integriertes Peltier-Schnellgefriergerät, kühlt schnell auf –57 °C ±3 °C
- Vakutom (optional) zum Dehnen von Gefrierschnitten
- Manuelles, leichtläufiges Schwungrad
- Schnittdicke von 0,5 μm bis 500 μm
- Präziser Schrittmotormesser-Vorschub für minimale Vibration
- beim Schneiden
- Vertikale Hublänge von 64 mm
- 48 mm horizontaler Vorschubbereich
- 20 μm Proberückzug bei Rückhub, mit optischer Anzeige
- Probenausrichtung 8° auf Y-Achse einstellbar für erhöhte Stabilität sowie 360°-Drehung der Z-Achse
- Standard-Einheit mit schnell reagierender Temperatursteuerung des Probenkopfes, formschlüssigem Design und passender Farbe sowie Touchscreen-Schnittstelle zur Steuerung der Gerätefunktionen
- Zu den optionalen Funktionen gehören eine integrierte Höhenkontrolle, ein Kaltdesinfektionsmodul und ein Vakutom-System
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kryostat |
| Abtauen | Programmierbar/Unmittelbar |
| Enthält | Objektkühlung, Peltier, Vacutome |
| Klingenhaltervorschub | Schrittmotor über einfaches Touchscreen-Display gesteuert |
| Messertemperatursteuerung | -27 °C; bis -20 °C ±2 °C bei +20 ° bis +30 °C Raumtemperatur |
| Sektionsbereich | 0,5 bis 100 μm (Feinschnitt), 5 bis 500 μm (Trimmbereich) |
| Probenausrichtung | y-Achse 8 ° einstellbar für erhöhte Stabilität; Z-Achse einstellbar 360 ° |
| Probenrückziehung | 20 μm |
| Probentemperatursteuerung | 43 ±2 °C bei +20 °C Raumtemperatur |
| Trimmschnittauflösung | 5 bis 30 μm in 5 μm-Schritten; 30 bis 100 μm in 10 μm-Schritten; 100 bis 200 μm in 20 μm-Schritten; 200 bis 500 μm in 50 μm-Schritten |
| Mehr anzeigen |