Learn More
Eppendorf™ CryoCube F740hi ULT-Tiefkühlgerät, 5 Fächer, CO2-Sicherung
GREENER_CHOICE
Innovatives, qualitativ äußerst hochwertiges Ultra-Tiefkühl-Lagergeräts mit minus 86 °C, grüner Kühlung, reduziertem Stromverbrauch und einer Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten.
Marke:  Eppendorf™ F740322031
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15962401
  • 20170.36 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Luftgekühlt
Linker Griff
Individuelles Qualitätszertifikat mit Seriennummer als Standard für Ihre Dokumentation.
EU-Stecker
Türmodell mit Griff links
98 x 109.9 x 197.3 cm
Nein
EU
R290/R170: Umweltfreundliche, FCKW- und CFKW-freie Kältemittel
740 l
Edelstahl
Ja
5 Innenfächer
Nein
62.1 x 86.5 x 139 cm
CO2 (werkseitig installiert)
Integrierter Spannungsumrichter für flexiblen Einsatz mit 100 – 230 V-Netz/Netzteil.
Videos
  • Eppendorf CryoCube F740 Series ULT Freezers
    Eppendorf CryoCube F740 Series ULT Freezers
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf CryoCube F740 Series ULT Freezers
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Name des Produkts
    Eppendorf™ CryoCube F740hi ULT-Tiefkühlgerät, 5 Fächer, CO2-Sicherung > Linksausführung, EU-Stecker