Learn More
Cytiva Einweg-Filterkapseln Carbon Cap, aus Aktivkohle
Gefüllt mit hochreiner, hochwirksamer, säuregewaschener granulatförmiger Aktivkohle. Whatman™ Carbon Cap Einweg-Aktivkohle-Kapseln sind für die Adsorption von organischen Verbindungen aus der Luft und zur Entfernung von Farbe, organischen Verbindungen und Chlor aus Wasser geeignet.
Marke:  Cytiva 6704-1500
138.74 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10526921
  • 146.04 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Gefüllt mit hochreiner, hochwirksamer, säuregewaschener granulatförmiger Aktivkohle.Whatman™ Carbon Cap Einweg-Aktivkohle-Kapseln sind für die Adsorption von organischen Verbindungen aus der Luft und zur Entfernung von Farbe, organischen Verbindungen und Chlor aus Wasser geeignet.
  • Zur Entfernung der Gerüche von organischen Verbindungen, Farben und Kolloiden aus Wasser und Luft
  • Die Aktivkohle in Kombination mit einem gefalteten HEPA-Filter hält 99.97 % aller Partikel größer als 0.3 μm zurück
  • Maximaler Gehäusedruck: 4.1 bar (60 psi)
  • Carbon Cap 75 besticht durch eine Oberfläche aus Aktivkohle von 26,000 m2
  • Carbon Cap 150 besticht durch eine Filterfläche von 82,000 m2
Anwendungen:
Zum Entfernen von Rauch und Öl an Vakuumpumpenauslässen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kohlefaserkappe 150, Kapselfilter mit Aktivkohle (1 St.)
Für die Aufreinigung von Wasser, Chemikalien und Reagenzien
4,1 bar (60 psi)
82.000 m2
Polypropylen (PP)
Name des Produkts
Cytiva Einweg-Filterkapseln Carbon Cap, aus Aktivkohle > Kapsel-Nr.:150; Filtrationsfläche:82.000 m2