Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570hw, CR, N2 EU/UK
GREENER_CHOICE
Eppendorf CryoCube F570 ULT Tiefkühlgeräte bieten eine Kombination aus minimalen Betriebskosten und überlegenem Probenschutz Mit einer Anordnung mit fünf Fächern und fünf Innentüren für einfachen Probenzugriff schützt der feste Polyurethanschaum Ihre wertvollen Proben.
Marke:  Eppendorf™ F571345131
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17132986
  • 18734.64 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • CryoCube™ F570h, 570 l, ULT Tiefkühlgeräte, mit LED-Schnittstelle, grüne Kühlflüssigkeiten und Luftkühlung, Griff links, 5 Einlegeböden, 230 V/50 Hz (EU/GB)
  • Volumen: 570 l (20,1 ft³), z. B. bis zu 40.000 Proben
  • Effiziente Isolierung, bestehend aus herkömmlichen Isolations- und Vakuum-Isolationspaneelen, spart Energie
  • Die effiziente Kompressorsteuerung reduziert die Arbeitszykluszeiten, um Energie zu sparen und die Lebensdauer des Tiefkühlgeräts zu verlängern
  • Automatischer Belüftungsanschluss an der Vordertür von aufrecht stehenden CryoCube Modellen verbessert den Energieverbrauch und ermöglicht einen schnellen Probenzugriff
  • Abschließbarer Hauptschalter zur Vermeidung von versehentlichem Ausschalten
  • Speicherort für den Diagrammschreiber zur Datendokumentation
  • Der ergonomische Türgriff der CryoCube Modelle auf Basis des Eppendorf PhysioCare™ Konzepts erfordert weniger Kraft und ermöglicht einen leichteren Zugang
  • Luftgekühlte sowie wassergekühlte Ausführungen für weitere Energieeinsparungen
  • Edelstahl-Innenraum für einfache Reinigung während Wartungs- und Auftauzyklen; pulverbeschichtetes Stahl-Gehäuse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf™ CryoCube™ F570hw, CR, N2 EU/UK > 230 V, 50 Hz