Learn More
Seward™ Stomacher™ Beutelgestelle
Seward hat ein umfassendes Sortiment an Stomacher™ Zubehör entwickelt, um eine sichere und effiziente Arbeitsumgebung in Ihrem Labor zu gewährleisten.
Marke: Seward™ BA6096
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Helfen bei der Organisation von Probenbeuteln
- Konstruktion aus hochwertigem Polymerkunststoff
- Optimale Aufbewahrungsmöglichkeit für Stomacher Probenbeutel zur Gewährleistung einer besonders sauberen und produktiven Arbeitsumgebung
- Optimal zum Befüllen von Inkubatoren mit Verschlussbeuteln für die Voranreicherung
- Lässt sich einfach zerlegen und mit den meisten Labordesinfektionsmitteln reinigen (nicht autoklavierbar)
Spezifikation
Beutelgestell | |
Durchsichtig | |
Polymer | |
Rechteckig | |
Zur Vorbereitung, Lagerung und zum Transport von Proben in der mikrobiologischen Probenvorbereitung | |
1 | |
35 cm x 10 cm x 22 cm |
Nicht autoklavierbar | |
Beutel (10) | |
10 | |
Unsteril | |
Stomacher 400 | |
1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Seward™ Stomacher™ Beutelgestelle > Für Seward Stomacher 400 Labormischer; fasst 10 Beutel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu