Learn More
Seward™ Stomacher™ Beutelgestelle
Seward hat ein umfassendes Sortiment an Stomacher™ Zubehör entwickelt, um eine sichere und effiziente Arbeitsumgebung in Ihrem Labor zu gewährleisten.
Marke:  Seward™ BA6091
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10319227
  • 59.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Helfen bei der Organisation von Probenbeuteln
  • Konstruktion aus hochwertigem Polymerkunststoff
  • Optimale Aufbewahrungsmöglichkeit für Stomacher Probenbeutel zur Gewährleistung einer besonders sauberen und produktiven Arbeitsumgebung
  • Optimal zum Befüllen von Inkubatoren mit Verschlussbeuteln für die Voranreicherung
  • Lässt sich einfach zerlegen und mit den meisten Labordesinfektionsmitteln reinigen (nicht autoklavierbar)
Spezifikation
Spezifikation
Beutelgestell
Durchsichtig
Polymer
Unsteril
Stomacher 400 Labormischer
1
0,4kg
Nicht autoklavierbar
Beutel
1
Zur Vorbereitung, Lagerung und zum Transport von Proben in der mikrobiologischen Probenvorbereitung
1
8cm x 10,5cm x 19cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Seward™ Stomacher™ Beutelgestelle > Für Seward Stomacher 400 Labormischer; fasst 1 Beutel