Learn More
Ratiolab™ Kryoboxen
Artikelnummer. p-8013977 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
64
81
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11822731
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombinieren Sie diese Kryoboxen mit verschiedenen Gittereinsätzen für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen. Ratiolab™ Kryoboxen aus Karton eignen sich ideal für die Lagerung und den Transport von Proben.
  • Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
  • Für Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis -80°C
  • Wasserabweisende Beschichtung
  • Verpackt in praktischen Faltschachteln
Spezifikation
Farbe Blau
Material Pappe
Form Rechteck
Typ Kryobox
Aufnahmevermögen 64
Enthält Unterteilungen
Min. Temperatur (metrisch) -80 °C
Menge 10/Packung
Länge (metrisch) 133 mm
Breite (metrisch) 133 mm
Höhe (metrisch) 50 mm