missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CRIP2 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-18431JF646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CRIP2 Polyclonal antibody specifically detects CRIP2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
CRIP2 | |
Polyclonal | |
Western Blot | |
CRIP, CRP-2, CRP2ESP1, cysteine-rich protein 2, Cystein-rich intestinal protein, Protein ESP1 | |
Recognizes region between residues Between Between 158 and 208.. | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Purified |
Western Blot | |
Janelia Fluor 646 | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Affinity purified | |
RUO | |
1397 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
CRIP2 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 646
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur