Learn More
Fisherbrand™ Magnetischer Rührstab aus PTFE, kreuzförmig
Zur Verwendung mit Behältern, Gefäßen, Rührer und Rührplatten. Fisherbrand™ PTFE-Magnetrührerstab, kreuzförmig, für verbesserte Rührwirkung.
Marke: Fisherbrand™ 001.2402
Beschreibung
- Stabiler Allzweckmagnetrührer
- Für gründliches, leises Rühren selbst bei relativ hohen Umdrehungen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
20 x 20 x 8 mm | |
8 mm | |
0,75 in. | |
20 mm | |
Kreuz |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer | |
0.75 Zoll | |
20 mm | |
5/Pckg. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Magnetischer Rührstab aus PTFE, kreuzförmig >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur