Learn More
Hirschmann™ Zählkammern
Erleichtern die schnelle und einfache Bestimmung der Zellkonzentration in flüssigen Proben. Hirschmann Instruments™ Zählkammern sind in verschiedenen Dicken erhältlich, die zu unterschiedlichen Systemen passen.
Marke: Hirschmann™ 8110204
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Doppelnetzskalierung
- Erhältlich mit oder ohne helle Linien sowie mit oder ohne Klammern
- Inklusive 2 Abdeckgläser für Hämacytometer
- CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
Zählkammern, helle Linie, mit Klammern; Neubauer-verbessert | |
1Each. | |
0.1 mm | |
2 Glasabdeckungen und Klammern für Hämozytometer |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Zählkammern > Tiefe: 0.1 mm; Mit: Klemmen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur