Learn More
Corning™ Zählkammer
Die Corning Zählkammer ist ein wiederverwendbarer Glasobjektträger zur Zellzählung für den Corning Zellzähler.
Marke:  Corning™ 480200
127.46 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15968746
  • 129.21 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieser gittlerlose Objektträger hat eine Tiefe von 0,1 mm wie ein Neubauer Hemocytometer und wird standardmäßig mit zwei hochwertigen Deckgläsern geliefert. Diese Objektträger haben eine Kerbe für einfaches Laden der Zellsuspension.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gitterlos
0,1 mm
Corning™ Zellzähler
Name des Produkts
Corning™ Zählkammer > Gittlerlos; Tiefe 0,1 mm; für die Zählkammer