Learn More
Hirschmann™ Zählkammern
Erleichtern die schnelle und einfache Bestimmung der Zellkonzentration in flüssigen Proben. Hirschmann Instruments™ Zählkammern sind in verschiedenen Dicken erhältlich, die zu unterschiedlichen Systemen passen.
68.33 € - 174.00 €
Spezifikation
Menge 1Each.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10315421
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8100204
Zählkammern, helle Linie; Neubauer-verbessert
155.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10200872
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8100103
Zählkammern, Neubauer
83.35 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10527831
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8110204
Zählkammern, helle Linie, mit Klammern; Neubauer-verbessert
174.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10794873
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
8100104
Zählkammern, Neubauer-verbessert
68.33 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Doppelnetzskalierung
  • Erhältlich mit oder ohne helle Linien sowie mit oder ohne Klammern
  • Inklusive 2 Abdeckgläser für Hämacytometer
  • CE-Zeichen gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
Spezifikation
1Each.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Zählkammern