Learn More
Corning™ Lids for models C, M, H 6510,6511,6514,(VE=25Stck.)
Geeignet für die Stile C, M und H.
Marke: Corning™ 6520
130.77 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für Thermowell-Polycarbonat-Platten
- Für die Verwendung als Abdeckungen oder nur als zusätzlicher Schutz für Ölüberlagerungen entwickelt; Deckel verhindern keine Verdampfung
- Thermisch stabil bis zu 135 °C
- Polycarbonat
Spezifikation
Polycarbonat | |
96 | |
1/Packung | |
Thermowell Platten aus Polycarbonat |
Unsteril | |
25/Karton | |
Plattendeckel |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
6Stunden
17Minuten
48Sekunden
55