Learn More
Thermo Scientific™ TopVision Agarose
TopVision Agarose ist hochgereinigte Agarose, die für die analytische und präparative Elektrophorese von Nukleinsäuren geeignet ist.
Marke: Thermo Scientific™ R0491
99.83 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific TopVision Agarose verspricht eine optimale Konzentration zwischen 0,7 bis 2 % in allen üblichen Puffersystemen. Es handelt sich um eine hochgereinigte Agarose mit sehr niedrigen EEO-Werten, die durch strenge Qualitätskontrollverfahren zertifiziert sind.
Thermo Scientific TopVision Agarose bietet zwischen 0.7 bis 2 % optimale Konzentration in allen üblichen Puffersystemen. Es handelt sich um eine hochgereinigte Agarose mit sehr niedrigen EEO-Werten, die durch strenge Qualitätskontrollverfahren zertifiziert sind.
Spezifikation
Agarose-Gel | |
88 °C | |
100 g |
100 bp bis >30 kb | |
TopVision | |
Gelelektrophorese |