Learn More
Cytiva Membranfilter aus Polyamid
Universalfilter aus reinem Polyamid für die Klärung und sterile Filtration
Marke: Cytiva 10414006
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe mechanische Festigkeit
- Hervorragende Nass-/Trockenfestigkeit
- Hydrophil für wässrige und organische Lösungen
- Für bis zu 135 °C
Spezifikation
Polyamid | |
Hydrophil | |
25 mm |
0,2 μm | |
110 μm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Membranfilter aus Polyamid > NL16; Porengröße: 0.2 μm; Durchmesser: 25 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur