Learn More
Corning™ Costar™ Mikrozentrifugenröhrchen
Der Schnappverschluss mit positiver Dichtung ermöglicht wiederholtes Öffnen und Schließen und die flache Verschlussoberfläche lässt sich gut beschriften. Corning™ Costar™ Mikrozentrifugenröhrchen mit Schnappverschluss eignen sich für die führenden Mikrozentrifugenrotoren.
Marke: Corning™ 3620
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Graduierung an der Außenseite
- Mattierte Beschriftungsflächen
- Beständig gegen 17,000 x g
- Bei Lieferung nicht steril, autoklavierbar
- Naturfarbe oder Zusammenstellung von Röhrchen in Regenbogenfarben (blau, grün, gelb, rot und orange)
Spezifikation
Schnappverschluss | |
Naturfarben | |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
500 St./Packung | |
Unsteril | |
Schnappverschluss | |
17000 xG |
RNase-/DNase-frei | |
Polypropylen | |
1.7 ml | |
Polypropylen | |
500/Packung | |
Ja | |
Konisch | |
Mikrozentrifugenröhrchen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Mikrozentrifugenröhrchen > 1,7 ml; natur; 500/Cs
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur