Learn More
Corning™ Kunststoff-Mikrozentrifugenröhrchen mit geringen Bindungseigenschaften
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.65 ml
1.7 ml
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Beschreibung
Verfügen über eine gebundene Polymertechnologie, die die Protein- und Nukleinsäurebindung reduziert und so eine bessere Probenrückgewinnung ermöglicht. Corning™ Costar™ Mikrozentrifugenröhrchen™ aus Kunststoff mit geringer Bindungsaffinität halten Kräften bis 17,000 x g stand.
- Langlebige Konstruktion aus naturfarbenem (ungefärbtem) Polypropylen
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Nicht steril, autoklavierbar
- Die Graduierung an der Außenseite und die mattierte Beschriftungsfläche erleichtern das Abmessen und Bestimmen der Proben
- Der flache Verschluss lässt sich gut kennzeichnen
- Die positive Dichtung ermöglicht ein wiederholtes Öffnen und Schließen
Spezifikation
Spezifikation
| Art der Kappe | Schnappverschluss |
| Zertifizierung/Konformität | RNase-/DNase-frei |
| Verschlussfarbe | Naturfarben |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 1.7 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | 250/Packung |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |