Learn More
Corning™ Costar™ Einweg-Saugpipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Aus Polystyrol für Festigkeit, Klarheit und Langlebigkeit. Corning™ Costar™ Einweg-Ansaugpipetten sind ideal für die aseptische Aspiration von Flüssigkeiten unter Verwendung eines Vakuums.
Marke:  Corning™
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10403962
  • 304.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einteilige Verarbeitung aus Polystyrol
  • Steril und zertifiziert pyrogenfrei
  • Ohne Graduierung, ohne Stopfen
  • Spitzenform: rund
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Saugpipette
Steril
50/Bag, 1000/Case
Lose verpackt, steril, 50/Beutel, 1000/Karton
1 ml
Ja
Polystyrol
10,94 in.
Rund
0.033 oz.
27.8 cm
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer32024040 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/03/2025 Catalog Number4975
Chargennummer08024021 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/09/2024 Catalog Number4975
Chargennummer05524005 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/06/2024 Catalog Number4975
Chargennummer15023052 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/10/2023 Catalog Number4975
Chargennummer05524005 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/04/2024 Catalog Number4975
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Einweg-Saugpipetten > Fassungsvermögen:1 ml; 1000 Stck./Karton