Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Spritze aus Borosilikatglas für HP
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 092101
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit PerkinElmer-Geräten
Specifications
5/Packung | |
GC-Einlass-Liner | |
4 mm |
86,2 mm | |
2 mm |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Trajan Scientific and Medical™ Spritze aus Borosilikatglas für HP > Länge: 86.2 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction