Learn More
Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus durchsichtigem Polystyrol
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischer Qualität gewährleistet besondere Festigkeit und gute Sichtbarkeit. Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus klarem Polystyrol sind eine hervorragende Lösung für Zellkulturen und colorimetrische (Absorptions)-Assays. 96-Well Mikrotiterplatten eignen sich für die Miniaturisierung und Automatisierung im Labor.
Marke: Corning™ 3368
243.45 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Polystyrol medizinischer Qualität
- Well-Volumen: 320 μl bis 360 μl
- Arbeitsvolumen: 75 μl bis 200 μl
- Auswahl zwischen flachen runden Easy Wash™ oder V-förmigem Boden
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Spezifikation
Mittleres Bindungsvermögen | |
Ohne Deckel | |
Nicht behandelt | |
Polystyrol | |
75 bis 200 μl | |
Unbehandelt | |
Vom Wesen her hydrophobisch, bindet Biomoleküle durch passive Interaktionen. Geeignet für Immobilisierung großer Moleküle mit ausgedehnten hydrophoben Bereichen, z. B. Antikörper | |
25/Packung |
Standard | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
100/Karton | |
100/Karton |