Learn More
Corning™ 8-Well PCR-Röhrchenstreifen
Hergestellt aus dünnwandigem Polypropylen. Präzise Passform für Heizblöcke zum optimalen Wärmetransfer. Corning™ 8-Well PCR-Gefäßstreifen sind farbcodiert zur einfachen Probenerkennung.
Marke: Corning™ 6542
Beschreibung
Röhrchenstreifen bestehen aus acht dünnwandigen 0,2 ml-Röhrchen aus Polypropylen, die miteinander verbunden sind.Doppelverbindungsstücke zwischen benachbarten Röhrchen verhindern versehentliche Brüche während der Probenhandhabung.Röhrchenstreifen sind zur präzisen Anpassung in Thermocyclern ausgelegt, um die Wärmeübertragung zu optimieren.Thermowell GOLD Deckelstreifen sind gesondert zu Thermowell GOLD Röhrchenstreifen erhältlich.Original Thermowell Röhrchenstreifen und Deckelstreifen sind zusammen verpackt.Röhrchenstreifen sind RNase-/DNase-frei und bei 121 °C autoklavierbar.
Kat.-Nr. 6547 hat 60 Stück jeder Farbe pro Beutel; 1 Beutel jeder Farbe pro Karton.
Kat.-Nr. 3742 wurde für die Real-Time-PCR entwickelt.Geeignet für den Einsatz mit Thermowell GOLD 0,2 ml 1 x 8 PCR-Röhrchenstreifen und 96-Well-Mikrotiterplatten.
Bestellinformation
Deckelstreifen sind mit Röhrchenstreifen verpackt.
Spezifikation
RNase-/DNase-frei | |
0.2 ml | |
Polypropylen | |
Konisch | |
Polypropylen | |
Streifen |
Klar | |
60/Packung | |
Heizblöcke für optimalen Wärmetransfer | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen |