Learn More
Corning™ 8-Well PCR-Röhrchenstreifen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-196210 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Divers
Klar
Packungsgröße:
300 Stück
Artikelnummer. 10584211
Marke: Corning™ 6547
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hergestellt aus dünnwandigem Polypropylen. Präzise Passform für Heizblöcke zum optimalen Wärmetransfer. Corning™ 8-Well PCR-Gefäßstreifen sind farbcodiert zur einfachen Probenerkennung.
Röhrchenstreifen bestehen aus acht dünnwandigen 0,2 ml-Röhrchen aus Polypropylen, die miteinander verbunden sind.Doppelverbindungsstücke zwischen benachbarten Röhrchen verhindern versehentliche Brüche während der Probenhandhabung.Röhrchenstreifen sind zur präzisen Anpassung in Thermocyclern ausgelegt, um die Wärmeübertragung zu optimieren.Thermowell GOLD Deckelstreifen sind gesondert zu Thermowell GOLD Röhrchenstreifen erhältlich.Original Thermowell Röhrchenstreifen und Deckelstreifen sind zusammen verpackt.Röhrchenstreifen sind RNase-/DNase-frei und bei 121 °C autoklavierbar.
Kat.-Nr. 6547 hat 60 Stück jeder Farbe pro Beutel; 1 Beutel jeder Farbe pro Karton.
Kat.-Nr. 3742 wurde für die Real-Time-PCR entwickelt.Geeignet für den Einsatz mit Thermowell GOLD 0,2 ml 1 x 8 PCR-Röhrchenstreifen und 96-Well-Mikrotiterplatten.
Bestellinformation
Deckelstreifen sind mit Röhrchenstreifen verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-/DNase-frei
Farbe Divers
Volumen (metrisch) 0.2 ml
Menge 60/Packung
Verschlussmaterial Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Heizblöcke für optimalen Wärmetransfer
Form Konisch
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Format Streifen
Produkttyp Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen