Learn More
Corning™ 5 l-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat
Die Konstruktion aus nicht zytotoxischem Polycarbonat der USP Klasse VI gewährleistet optische Klarheit und mechanische Festigkeit. Corning™ 5 l-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat sind sofort einsatzbereit und ermöglichen ein wirksames Scale-Up von Suspensionskulturen bei geringem Platzbedarf.
549.00 € - 574.00 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Orange |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Beschreibung | Oberteil: Mit Gewinde |
Kapazität (metrisch) | 5 l |
Material | Polycarbonat |
Produktcode | Marke | Bodenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bodenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15320591
![]() ![]() |
Corning™
431684 |
Mit Schikanen |
574.00 €
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15397230
![]() ![]() |
Corning™
431685 |
Flach |
549.00 €
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Erhältlich mit und ohne Schikanen an der Unterseite
- Die eingeprägte Graduierung gewährleistet Genauigkeit
- Mit nicht autoklavierbarem Lüftungsverschluss aus Polypropylen gemäß USP-Klasse VI ohne Schwermetalle
- Der große Verschluss gewährleistet einen gleichbleibenden Gasaustausch sowie Sterilität und Auslaufsicherheit
- Zertifiziert pyrogenfrei sowie RNase-/DNase-frei
- Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) 10-6
- Optimal zum Rütteln von Kulturen und zur Aufbewahrung
Einmalig autoklavierbar bei 121 °C, 15 psi über 20 Minuten (Häufigeres Autoklavieren schwächt den Kolben und wird nicht empfohlen).
Spezifikation
Orange | |
Oberteil: Mit Gewinde | |
Polycarbonat | |
Ja | |
Belüftet |
Polypropylen | |
5 l | |
Autoklavierbar | |
Steril |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.