Learn More
Thermo Scientific™ B-PER™ Reagent (in Phosphate Buffer)
Mit diesen nichtionischen Detergenzlösungen können Sie E. coli und andere Bakterienzellen effizient lysieren und native Proteine schonend extrahieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 78266
554.80 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11894091
  • 598.00 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
B-PER Reagenz für Bakterienproteinextraktion (in Phosphatpuffer)
Flüssig
500 ml
B-PER™
500 ml
Reagenz
Bei Raumtemperatur lagern.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ386761 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog Number78266
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number78266
ChargennummerYF373379 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/07/2023 Catalog Number78266
ChargennummerXD340876 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2022 Catalog Number78266
ChargennummerKA125188 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2022 Catalog Number78266
Name des Produkts
Thermo Scientific™ B-PER™ Reagent (in Phosphate Buffer) > Reagenz in Phosphatpuffer; 500 ml