Learn More
Thermo Scientific™ MicroClick 24 x 2 Festwinkel-Mikroröhrchenrotor
Führen Sie Mikrovolumen-Anwendungen wie die Vorbereitung von Nukleinsäuren mit bis zu 16.000 U/min/24.372 x g mit dem Thermo Scientific™ MicroClick 24 x 2 Mikroröhrchenrotor durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 75005715
1401.63 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24378" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15195283
  • 1618.05 € / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie Mikrovolumen-Anwendungen wie die Vorbereitung von Nukleinsäuren mit bis zu 17.850 U/min/30.279 x g mit dem Thermo Scientific™ MicroClick 24 x 2 Mikroröhrchenrotor durch.
Mit dem Auto-Lock-Rotorwechsel können Sie zwischen einem Ausschwingrotor und einem Mikroröhrchenrotor in nur 3 Sekunden wechseln:
  • Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Rotors
    1. Kein Werkzeug erforderlich
    2. Keine komplizierten Verfahren zum Rotorwechsel
  • Freier Zugang zur Kammer für einfache Reinigung
Biobehälter-Rotordeckel für die einhändige Bedienung auch mit Handschuhen, zertifiziert von Public Health England, Porton Down, Großbritannien.
Bestellhinweis:
Biobehälter-Ersatzdeckel (75005725) und Ersatz-O-Ringe (75003405) sind separat erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MicroClick 24 x 2 Festwinkelrotor für Mikroröhrchen
24 x 2 ml
16.000 U/min
505
11 mm
45°
Festwinkelrotor
24.372 × g
85 mm
45 mm
Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 und Zentrifugen der Serie SL 8
Ja
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MicroClick 24 x 2 Festwinkel-Mikroröhrchenrotor > Thermo Scientific MicroClick 24 x 2 Rotor zur Verwendung mit Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 und Zentrifugen der Serie SL 8