Learn More
Corning™ Lambda Plus Einkanalpipettierer, verstellbar
GREENER_CHOICE
Universelle Passform für alle gängigen Pipettenspitzenmarken
Marke:  Corning™ 4073
174.60 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11327431
  • 222.15 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leichtgängiger Kolben und geringe Pipettierkräfte
  • Das Volumen kann durch Drehen des Daumenrads oder des Kolbenknopfes eingestellt werden
  • Der Sperrmechanismus verhindert versehentliches Verstellen
  • Mit Schlüssel zur internen Kalibrierung
  • Erhältlich in Ausführungen mit 8 und 12 Kanälen
  • Erhältlich in den Volumen 1 bis 300 μl
  • Einstellbarer Spitzenabwurf
  • Vollständig autoklavierbar und UV-beständig
  • Werkseitig nach strengen ISO 8655-Normen kalibriert
Serviceleistungen
3 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
± 1.6 bis ± 0.8 %
200 μl-Spitze
200 μl-Spitze
Lambda™ Plus
10 bis 100 μl
Schlüssel im Lieferumfang jeder Pipette für einfache Kalibrierung vor Ort
3 Jahre
ISO 8655
Autoklavierbar
1
Einkanalpipettierer
200 μl-Spitze
Ja
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    12
    Stunden
    9
    Minuten
    6
    Sekunden
    41
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Lambda Plus Einkanalpipettierer, verstellbar > Einkanal-Pipettierer; Volumen: 10 bis 100μ L; Spitze: 200