Learn More
Sartorius PROLINE™ Plus mechanische Einkanalpipetten
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.3 bis 3 μl
1 bis 10 μl
1 bis 10 ml
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
500 bis 5000 μL
5 bis 50 μl
Schritten:
0.002 μl
0,01 μl
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
10 μl
20 μl
Genauigkeit:
1 bis 0.6 %
10 bis 1.3 %
2 bis 0.5 %
2 bis 0.6 %
2 bis 0.8 %
3 bis 0.6 %
3 bis 0.9 %
3 bis 1 %
5 bis 1 %
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Ideal sowohl für erfahrene Laborfachleute als auch für Studenten
- Sehr große Auswahl an Pipetten, einschließlich Pipetten mit festem Volumen, für den Fall, dass das Volumen zur Fehlervermeidung bereits voreingestellt sein muss
- Der Optiload-Mechanismus ermöglicht die Spitzenbeladung mit perfekter Abdichtung am Konus
- Safe-Cone Filter minimieren das Kontaminationsrisiko
- Einstellbare Volumeneinstellung mit Einrastfunktion
- Die thermische Dämmung der internen Bauteile erhöht die Genauigkeit
- Langlebige, verstärkte Konstruktion mit hoher Beständigkeit gegen Chemikalien und UV-Licht
- Pipettieren mit wenig Kraftaufwand, komfortable Griff und Fingerunterstützung
- Keine Notwendigkeit, die Pipette während des Pipettierens zusammenzudrücken
- Leichter und einfacher Spitzenabwurf
- Geringeres Risiko von RSI-Verletzungen (Repetitive Strain Injury)
- Einfache Selbstkalibrierung
- Große Zahlen und Farbcodierung auf der Volumenanzeige
- Die Volumen-Farbkodierung ermöglicht eine korrekte Auswahl des Spitzenvolumens durch den passenden Farbcode
- Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
- Leicht zu reinigen, da nur aus drei Teilen bestehend
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 2 bis 0.8 % |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001/13485, ISO 14001 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Gelb |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit | Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko mit Safe-Cone Filtern und vollständiger Autoklavierbarkeit |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Proline |
| Sterilität | Non-sterile |
| Typ | Pipette |
| Mehr anzeigen |