Learn More
Axygen™ Axypet™ Einkanalpipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12632850 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 μl
10 bis 100 μl
2 bis 20 μl
50 bis 250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12632850
Marke: Axygen™ AP100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Axygen™ Axypet™ Pipette verbinden eine hohe Genauigkeit und Präzision mit innovativer Bauweise, um das Pipettieren über einen längeren Zeitraum ergonomischer zu gestalten.
  • Das daumenfreundliche Pipettiersystem mit weicher Feder reduziert Ermüdungserscheinungen
  • 3 Jahre Garantie
  • Die einzigartige EZIject-Taste auf der Seite reduziert die Daumenbewegung
  • Ein Fingerhaken sorgt für einen entspannteren Griff
  • Der große ergonomische Druckknopf lässt sich beim Kontakt leicht mit dem Daumen drücken
  • Die Sperrfunktion verhindert versehentliche Volumenänderungen während des Vorgangs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ± 1,6/ ± 0,8 %
Beschreibung Kopfform: 200 μl
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Axypet
Typ Einkanalpipettierer
Volumen (metrisch) 10 bis 100 μl
Präzision ± 0,8/ ± 0,2%
Gewährleistung 3 Jahre