Learn More
Corning™ Lambda Plus Einkanalpipettierer, verstellbar
Universelle Passform für alle gängigen Pipettenspitzenmarken
222.15 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 8655 |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktlinie | Lambda™ Plus |
Typ | Einkanalpipettierer |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Genauigkeit | Kompatible Spitzen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Genauigkeit | Kompatible Spitzen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11303625
![]() |
Corning™
4070 |
0,1 bis 2 μl | ± 12 bis ± 1.5 % | 10 μl-Spitze |
222.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11387421
![]() |
Corning™
4071 |
0,5 bis 10 μl | ± 4 bis ± 0.5 % | 10 μl-Spitze |
222.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11317431
![]() |
Corning™
4072 |
2 bis 20 μl | ± 4 bis ± 0.8 % | 200 μl-Spitze |
222.15 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11327431
![]() |
Corning™
4073 |
10 bis 100 μl | ± 1.6 bis ± 0.8 % | 200 μl-Spitze |
222.15 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11367431
![]() |
Corning™
4075 |
100 bis 1000 μl | ± 1 bis ± 0.6 % | 1000 μl-Pipettenspitze |
222.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11347431
![]() |
Corning™
4074 |
20 bis 200 μl | ± 1.2 bis ± 0.6 % | 200 μl-Spitze |
222.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Leichtgängiger Kolben und geringe Pipettierkräfte
- Das Volumen kann durch Drehen des Daumenrads oder des Kolbenknopfes eingestellt werden
- Der Sperrmechanismus verhindert versehentliches Verstellen
- Mit Schlüssel zur internen Kalibrierung
- Erhältlich in Ausführungen mit 8 und 12 Kanälen
- Erhältlich in den Volumen 1 bis 300 μl
- Einstellbarer Spitzenabwurf
- Vollständig autoklavierbar und UV-beständig
- Werkseitig nach strengen ISO 8655-Normen kalibriert
Garantie
3 Jahre
Spezifikation
ISO 8655 | |
1 | |
Einkanalpipettierer | |
Ja |
Autoklavierbar | |
Lambda™ Plus | |
Schlüssel im Lieferumfang jeder Pipette für einfache Kalibrierung vor Ort | |
3 Jahre |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Lambda Plus Einkanalpipettierer, verstellbar