Learn More
Corning™ Zellkultur-Puffer: Dulbecco's Phopsphat-gepufferte Salzlösung 1X
Mit niedrigem Endotoxingehalt
Marke: Corning™ 21-030-CV
58.99 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Erhält den pH-Wert von Zellkulturmedien im physiologischen Bereich aufrecht.
- Erhält die Tonizität und Lebensfähigkeit von Zellen aufrecht.
- Unter Einhaltung strengster Industrienormen hergestellt, um überlegene Ergebnisse sicherzustellen
- Nicht toxisch
Spezifikation
Kalzium und Magnesium | |
1 X | |
6 × 500 ml | |
6,9 bis 7,1 |
2 bis 30 °C | |
Mit Calcium und Magnesium | |
Calciumchlorid 0.10 g/l, Kaliumchlorid 0.2 g/l, Kaliumdihydrogenphosphat 0.2 g/l, Magnesiumchlorid-Hexahydrat 0.1 g/l, Natriumchlorid 8 g/l, Dinatriumphosphatheptahydrat 2.1716 g/l. | |
Flüssig |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
30324007 | Qualitätsbescheinigung | 17/04/2025 | 21-030-CV |
25324006 | Qualitätsbescheinigung | 31/12/2024 | 21-030-CV |
21124009 | Qualitätsbescheinigung | 25/12/2024 | 21-030-CV |
27623017 | Qualitätsbescheinigung | 24/06/2024 | 21-030-CV |
07423001 | Qualitätsbescheinigung | 15/05/2024 | 21-030-CV |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
86Stunden
23Minuten
59Sekunden
50Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%