Learn More
Corning™ Cell-Tak Zell- und Gewebekleber
Befestigen Sie Zellen oder Gewebeschnitte an vielen Arten von Oberflächen, einschließlich Kunststoff, Glas, Metall, FEP-Polymer und biologischen Materialien. Corning™ Cell-Tak-Klebstoff für Zellen und Gewebe ist eine speziell formulierte Proteinlösung, die aus der Meeresmuschel Mytilus edulis gewonnen wird.
306.55 € - 2280.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 2 °C bis 8 °C mindestens drei Monate stabil. Nicht einfrieren. |
---|---|
Beschreibung | Molekulargewicht: 110 bis 114 kd |
Konzentration | 1 bis 5 μg/cm2 Wachstumsoberfläche, je nach Zelltyp |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Zell- und gewebeadhäsiv |
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10317081
![]() ![]() |
Corning™
354240 |
1 mg |
306.55 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
11593550
|
Corning™
354242 |
10 mg | N/A | N/A | N/A | |||||
11583550
![]() ![]() |
Corning™
354241 |
5 mg |
1298.05 €
5 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
- Polyphenolische Proteine
- Wird als Beschichtung auf Substrat verwendet, um Zellen oder Gewebe zu immobilisieren
- Die Beschichtung ist transparent und für 10 bis 14 Tage bei 2 bis 8 °C stabil
- Kann die Handhabung biologischer Proben in vielen gängigen In-vitro-Verfahren vereinfachen
- Aufbau von Primärkulturen
- In-situ-Hybridisierung
- Immunoassays
- Mikroinjektion
- Immunhistochemie
Spezifikation
Bei 2 °C bis 8 °C mindestens drei Monate stabil. Nicht einfrieren. | |
1 bis 5 μg/cm2 Wachstumsoberfläche, je nach Zelltyp | |
Zell- und gewebeadhäsiv | |
Von Mytilus edulis abgesonderte polyphenolische Proteine |
Molekulargewicht: 110 bis 114 kd | |
Flüssig | |
Als Flüssigkeit in 5 % Essigsäure |
Sicherheit und Handhabung
- Cell-Tak Cell and Tissue Adhesive
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle ausgesetzten Hautpartien gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid