Läs mer
Läs mer
Corning™ Cell-Tak Zell- und Gewebekleber
Handla allt Corning Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
Beskrivning
- Polyphenolische Proteine
- Wird als Beschichtung auf Substrat verwendet, um Zellen oder Gewebe zu immobilisieren
- Die Beschichtung ist transparent und für 10 bis 14 Tage bei 2 bis 8 °C stabil
- Kann die Handhabung biologischer Proben in vielen gängigen In-vitro-Verfahren vereinfachen
- Aufbau von Primärkulturen
- In-situ-Hybridisierung
- Immunoassays
- Mikroinjektion
- Immunhistochemie
Specifikationer
Specifikationer
| Inhalt und Lagerung | Bei 2 °C bis 8 °C mindestens drei Monate stabil. Nicht einfrieren. |
| Beschreibung | Molekülgewicht:110 bis 114 kd |
| Konzentration | 1 bis 5 μg/cm2 Wachstumsoberfläche, je nach Zelltyp |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Zell- und gewebeadhäsiv |
| Zusammensetzung | Als Flüssigkeit in 5 % Essigsäure |
| Menge | 10 mg |
| Quelle | Von Mytilus edulis abgesonderte polyphenolische Proteine |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering