Learn More
Corning™ Cell-Tak Zell- und Gewebekleber
Befestigen Sie Zellen oder Gewebeschnitte an vielen Arten von Oberflächen, einschließlich Kunststoff, Glas, Metall, FEP-Polymer und biologischen Materialien. Corning™ Cell-Tak-Klebstoff für Zellen und Gewebe ist eine speziell formulierte Proteinlösung, die aus der Meeresmuschel Mytilus edulis gewonnen wird.
Marke: Corning™ 354240
291.22 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
- Polyphenol-Proteine
- Verwendung als Beschichtung auf einem Substrat zur Immobilisierung von Zellen oder Gewebe
- Transparente Beschichtung, 10 bis 14 Tage bei 2 bis 8 °C stabil
- Vereinfachter Umgang mit biologischen Proben bei mehreren gängigen In-vitro-Verfahren
- Erstellung von Primärkulturen
- In-situ-Hybridisierung
- Immunassays
- Mikroinjektion
- Immunhistochemie
Spezifikation
Bei 2 °C bis 8 °C mindestens drei Monate stabil. Nicht einfrieren. | |
1 bis 5 μg/cm2 Wachstumsoberfläche, je nach Zelltyp | |
Zell- und gewebeadhäsiv | |
1 mg |
Molekulargewicht: 110 bis 114 kd | |
Flüssig | |
Als Flüssigkeit in 5 % Essigsäure | |
Von Mytilus edulis abgesonderte polyphenolische Proteine |
Sicherheit und Handhabung
- Cell-Tak Cell and Tissue Adhesive
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle ausgesetzten Hautpartien gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
33024008 | Qualitätsbescheinigung | 30/03/2025 | 354240 |
22524005 | Qualitätsbescheinigung | 06/02/2025 | 354240 |
19724003 | Qualitätsbescheinigung | 19/09/2024 | 354240 |
09924004 | Qualitätsbescheinigung | 12/09/2024 | 354240 |
28423003 | Qualitätsbescheinigung | 15/05/2024 | 354240 |
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25