Learn More
Corning™ Cell-Tak Zell- und Gewebekleber
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Befestigen Sie Zellen oder Gewebeschnitte an vielen Arten von Oberflächen, einschließlich Kunststoff, Glas, Metall, FEP-Polymer und biologischen Materialien. Corning™ Cell-Tak-Klebstoff für Zellen und Gewebe ist eine speziell formulierte Proteinlösung, die aus der Meeresmuschel Mytilus edulis gewonnen wird.
Marke:  Corning™ 354241
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11583550
  • 1298.05 € / 5 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Beschreibung
  • Polyphenolische Proteine
  • Wird als Beschichtung auf Substrat verwendet, um Zellen oder Gewebe zu immobilisieren
  • Die Beschichtung ist transparent und für 10 bis 14 Tage bei 2 bis 8 °C stabil
  • Kann die Handhabung biologischer Proben in vielen gängigen In-vitro-Verfahren vereinfachen
  • Aufbau von Primärkulturen
  • In-situ-Hybridisierung
  • Immunoassays
  • Mikroinjektion
  • Immunhistochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei 2° bis 8°C mindestens drei Monate lang stabil Nicht einfrieren.
1 bis 5 μg/cm2 Wachstumsoberfläche, je nach Zelltyp
Zell- und gewebeadhäsiv
5 mg
Molekülgewicht: 110 bis 114 kd
Flüssig
Als Flüssigkeit in 5 % Essigsäure
Von Mytilus edulis abgesonderte polyphenolische Proteine
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Corning™ Cell-Tak Zell- und Gewebekleber > Corning Cell-Tak-Zell- und Gewebeklebstoff; 5 mg