Learn More
Corning™ BioCoat™ Poly-L-Lysin-Multiwell-Platten
Liefert ein ausgezeichnetes Substrat für die Zellhaftung und Differenzierung von Primärneuronen, Glial-, Neuroblastom- und Gliomzellen.
Marke: Corning™ 354515
Beschreibung
Poly-D-Lysin (PDL) und Poly-L-Lysin (PLL) sind synthetische Verbindungen, die die Zelladhäsion und Proteinabsorption durch Änderung der Oberflächenladungen auf dem Kultursubstrat verbessern. Neben der Förderung der Zelladhäsion unterstützen Oberflächenbehandlungen mit Poly-Lysin den Neuriten-Auswuchs und verbessern das Überleben vieler Primärzellen des Zentralnervensystems (ZNS) in der Kultur. Da PDL und PLL synthetische Moleküle sind, stimulieren sie die biologische Aktivität in den auf ihnen kultivierten Zellen nicht und führen nicht die Verunreinigungen auf natürlichen Polymeren ein.
Die Anwendungen umfassen:
- Zellanhaftung und Ausbreitung einer Vielzahl von Zelltypen
- Zelldifferenzierung und Neuriten-Auswuchs
- Anhaftung anspruchsvoller transfizierter Zelllinien
- Unterstützung des Überlebens primärer Neuronen in der Kultur
- Serumfreie oder reduzierte Serumkultur
Herkunft
- PDL, synthetisch (MW 75-150 kD)
- PLL, synthetisch (MW 30-70 kD)
Qualitätskontrolle
- Getestet auf die Fähigkeit zur Förderung der festen Anhaftung von RCG-Zellen
- Auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
Lagerung
Bestellinformation
Lieferung in gebrauchsfertigen Falcon™ Companion Zellkulturplatten
Spezifikation
2 x 3 | |
Ja | |
Flach | |
9,6 cm2 | |
Rechteckig | |
ECM/Adhäsionsfaktoren | |
6 | |
Deckel | |
5/Packung | |
Poly-L-Lysin |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Multiwell-Zellkulturplatte | |
Verbesserte Anhaftung neuronaler Zellen an Kunststoff und Glas, Förderung des Neuritenwachstums, Kultur von Gliazellen als Versorgungsschicht für Neuronen, Erstellung von Modellsystemen für Nervenzellen zur Untersuchung von Funktion, Entwicklung und Krankheiten des ZNS | |
5/Karton | |
5/Karton | |
4 °C bis 30 °C |