Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated Multidishes
Bessere Zelladhäsion an der Kulturoberfläche mit der extrazellulären Matrixbeschichtung der Thermo Scientific™ Nunc™ Multischalen mit Poly-D-Lysin- oder Kollagen-I-Beschichtung.
Marke:  Thermo Scientific™ 152034
726.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10183592
  • 841.00 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bessere Zelladhäsion an der Kulturoberfläche mit der extrazellulären Matrixbeschichtung auf Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated Multidishes sind hervorragend geeignet für die Kultur von anspruchsvollen Zellen, die sich nicht an standardmäßig zellkulturbehandelte Oberflächen binden.
  • Steril und pyrogenfrei
  • Beschichtet mit Poly-D-Lysin, einem chemisch synthetisierten Material ohne tierische Bestandteile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
9,6 cm²
3 ml
5
Kollagen Typ I
6
86 mm
3 ml (Well)
Multi-Schale
20
Aseptisch hergestellt
128 mm
Flat Bottom (F-well)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated Multidishes > 6 Well, mit Kollagen I beschichtet, Kulturfläche 9,6 cm2/Well, 20/Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.