Learn More
Corning™ Unbehandelte 96-Well-Halbfläche-Mikrotiterplatte mit flachem Boden
GREENER_CHOICE
Farbe:Weiß, durchsichtiger Boden; Sterilität:Steril; Deckel:Ohne Deckel
Marke:  Corning™ 3883
Artikelnummer. 10739314
  • 1290.54 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Böden sind 60 % dünner als herkömmliche Mikrotiterplatten aus Polystyrol für eine geringere Hintergrundfluoreszenz und zur Ermöglichung von Messungen bis hinunter zu 340 nm.
  • Undurchsichtige Wände zur Verhinderung von Crosstalk zwischen den Wells
  • Optisch klarer flacher Boden erlaubt die direkte Betrachtung unter dem Mikroskop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Halbfläche
8 x 12
Automatisierte Standard-Handling- und -Nachweissysteme
96
Steril
Flacher Boden (F-Well)
100/Karton
100/Karton
Ohne Deckel
Weiß, Mit durchsichtigem Boden
Polystyrol
25 bis 125 μl
Unbehandelt
Geeignet für die Immobilisierung großer Moleküle, wie z. B. Antikörper, deren große hydrophobe Bereiche mit der Oberfläche interagieren können
25/Packung
Durchsichtig
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Corning™ Unbehandelte 96-Well-Halbfläche-Mikrotiterplatte mit flachem Boden > Unbehandelt; kein Deckel; weiß