Learn More
Mettler Toledo™ Pufferlösungen: Redox
Aufbewahrungs- und Nachfülllösungen für Redox-Elektroden.
Marke:  Mettler Toledo™ 51350060
37.99 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10494071
  • 46.75 € / 250 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Inklusive Qualitätskontrollzertifikat, das die angegebenen Werte und die Rückverfolgbarkeit garantiert.
Zertifizierungen
NIST-konform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
∼100 °C
Pufferlösung
Qualitätsinspektionszertifikat
250 ml-Flasche
Vollständig mischbar
Durchsichtig, gelb
Redox-Puffer; UH = 427 mV
220 mV
7
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Pufferlösungen: Redox > UH = 427 mV; Verpackung:250 ml Flasche