Learn More
Kimble Chase™ Drummond Microcaps Kapillaren aus Borosilikatglas
Kimble Chase Drummond Mikrokappen-Kapillarröhrchen aus Borosilikatglas, Kapazität:0,5 μL, Länge:32 mm, Menge:100/Packung
Marke: Kimble Chase™ 764500-0000
86.64 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kimble Chase Drummond Mikrokappen-Kapillarröhrchen aus Borosilikatglas, Kapazität:0,5 μL, Länge:32 mm, Menge:100/Packung
Spezifikation
0,5 μl | |
100/Packung | |
32 mm |
Borosilikatglas | |
Kapillarröhrchen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
12Stunden
18Minuten
15Sekunden
46