Learn More
Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Stainless Steel Baths and Pump Connections
CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Stainless Steel Baths and Pump Connections are designed primarily for internal temperature control directly within the bath, however, external closed systems may be connected via the integrated pump connections.
Marke: Julabo™ 9012405
Beschreibung
Die offenen Heizbadthermostate der neuen CORIO™ Serie verfügen über hochwertige Badetanks aus Edelstahl und Pumpenanschlüsse.- Modell für interne und externe Anwendungen
- Helle, gut lesbare Anzeige
- Sehr leise
- Einfacher Pumpenwechsel zwischen interner und externer Zirkulation
- USB-Anschluss
- Hochwertige Badetanks aus Edelstahl
Arbeitstemperaturbereich: 20 °C bis 150 °C Temperaturstabilität: ± 0.03 °C Heizleistung: 2 kW Pumpleistung Flussrate: 15 l/min Abmessungen B x L x H (cm): 23 x 38 x 41 Füllvolumen (l): 3.5 bis 5
Spezifikation
Circulation Capacity Flow Rate: 15 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.35 bar | |
15 l/min. | |
Umwälzthermostat mit offenem Bad | |
2 kW | |
CD-B5 | |
38 x 23 x 41 cm |
3.5 to 5 L | |
20°C to 150°C (Working) | |
Internal and external applications at working temperatures up to +150°C | |
0,35 bar | |
±0,03°C | |
15 x 15 x 15 cm (Usable Bath Opening) |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Julabo CORIO laboratory circulators