Learn More
Kupfer(II)-sulfat, 98+ %, für Analysen, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11994231
Kupfer(II)-sulfat, 98+ %, für Analysen, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11994231
2.5 kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11994231
Marke: Thermo Scientific Acros 197710025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-98-7
Summenformel CuO4S
Molekulargewicht (g/mol) 159.6
InChI-Schlüssel ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
IUPAC-Name Kupfer; Sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) sulfate
Schmelzpunkt 200.0°C
Farbe Grau bis Grün
Physikalische Form Feines Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Iodometry)
Strukturformel CuSO4
Fieser 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 08,125; 10,107; 16,283
Merck Index 15,2643
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 203g/L (20°C).
Formelmasse 159.6
Reinheit (%) ≥98%
Güte Analytisch
Verlust bei Trocknung 1% (300°C) max.
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465325 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Catalog Number197710025,197715000,197711000
ChargennummerA0457322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2023 Catalog Number197710025,197715000,197711000
ChargennummerA0420974 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2023 Catalog Number197710025,197715000,197711000
ChargennummerA0401317 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number197710025,197715000,197711000
ChargennummerA0441840 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2022 Catalog Number197710025,197715000,197711000
Name des Produkts
Kupfer(II)-sulfat, 98+ %, für Analysen, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >