Learn More
Corning™ CoolRack™ XT PCR-Röhrchenmodule
BIOPHARMA
Gewährleistet bei Kühlung, schnellen Gefriervorgängen, Erhitzen oder Auftauen eine gleichbleibende Temperatur von ±0.1 °C in allen Röhrchen.
Marke:  Corning™ 432053
356.25 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15582821
  • 394.49 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Kompensation der von Röhrchen ausgehenden Schwankungen, wenn diese direkt in Eis, Trockeneis, Alkoholbädern, Wasserbädern und anderen Temperaturquellen platziert werden
  • Setzen Sie das Modul direkt auf eine Wärmequelle zwischen -196 und >100°C und es wird sich schnell an diese Temperatur anpassen
  • Alle Module können autoklaviert, hocherhitzt sterilisiert oder mit Bleichmittel, Alkohol oder anderen Desinfektionsmitteln oder Laborreinigern dekontaminiert werden
  • Zur Kühlung von Reagenzien wie Restriktionsenzymen, dNTPs und Antikörpern, alkoholfreie Schnellgefrierung von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben mittels Trockeneis und Sortierung von Kryoröhrchen in flüssigem Stickstoff auf dem Arbeitstisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen: 96-Well PCR-Mikrotiterplatten, 12 Stripwells oder Mikrozentrifugenröhrchen, 1 SBS-kompatibel
Gehäuse PCR96
PCR-Röhrchenmodul
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer04216020 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum31/12/2024 Catalog Number432053
Chargennummer04216020 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/06/2023 Catalog Number432053
Chargennummer04216020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2022 Catalog Number432053
Name des Produkts
Corning™ CoolRack™ XT PCR-Röhrchenmodule > PCR96; Kapazität: 96-Well PCR-Mikrotiterplatten, 12 Stripwells oder Mikrozentrifugenröhrchen, 1 SBS-kompatibel