Learn More
BRAND™ Pulvertrichter aus PP
Hergestellt aus langlebigem, leichtem Polypropylen. Brand™ Pulvertrichter aus Polypropylen sind eine ausgezeichnete Option für den Transfer von Proben ohne Flussratenbeschränkungen.
Marke: BRAND™ 148040
33.89 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit kurzem, breitem Stiel
- Bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
150 mm | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Pulvertrichter |
31 mm | |
42 mm Schaft | |
Durchscheinend |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Pulvertrichter aus PP > Durchmesser oben (metrisch): 150 mm, Höhe (metrisch): 42 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur