Learn More
Stevanato Group EZ-fill™ Vials von DWK Life Sciences™
Die Fläschchen werden in gebrauchsfertigen Nest/Wannen- und Tablettkonfigurationen angeboten. Dadurch entfällt der Kontakt zwischen Glas und Glas, um eine makellose kosmetische Qualität zu gewährleisten. Die vorsterilisierten Formate sind für den direkten Zugang zu Ihrem aseptischen Füllvorgang konzipiert, sodass Sie die Effizienz maximieren und die Gesamtkosten minimieren können.
Marke:  Stevanato Group 06B2543.7082
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17830535
  • 8413.20 € / 2280 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Clean, depyrogenated, and sterilized ready-to-use (RTU) vials designed for pharmaceutical and contract manufacturing entities performing small to large batch aseptic parenteral packaging
  • ISO 8362-1 2R, 4R, 6R, 10R, and 20R vials are manufactured from borosilicate type 1, 51 expansion glass, with European Blowback
  • EZ-fill™ glass vials are available in nest and tub or tray configurations
  • Nested configurations are designed for direct entry into flex fill, robotic, and combi filling operations
  • Tray configurations are suitable for small batch and in-line filling operations
  • Reduces total cost of ownership and time to market
  • Vials ship with Certificate of Conformance (COC), lot control, and traceability documentation to decrease regulatory burdens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
13 mm
16 mm
Nein
4 mL
4R
45 mm
ISO 8362-1
Nein
Clear
Borosilikatglas
Steril
Tablett- 228 Fläschchen/Tablett, 10 Tabletts/Karton
Autoklavierbar
2280/Pk.
Nein
Aseptische Füllgeräte
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Stevanato Group EZ-fill™ Vials von DWK Life Sciences™ > EZ-fill Vials; Diameter (Metric) Outer: 13 mm; Height (Metric): 45 mm; Volume (Metric): 4 mL; Includes: Tray