Learn More
Contec™ EasySat™ Eimerlose Bodenmoppköpfe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Kein Eimer oder Auswringer bei der Anwendung des Reinraummopps erforderlich. Der Contec™ EasySat™ Bodenmopp ohne Eimer verfügt über einen Moppkopf mit lasergeschnittenem VertiKlean™ Material und versiegelten Kanten und ist vollständig autoklavierbar. Die Reinigungslösung lässt sich nach Bedarf auf Knopfdruck abgeben.
Marke:  Contec™ BLVKMOPIR
525.91 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12827173
  • 703.00 € / 28 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Contec EasySat™ Bodenwischer ohne Eimer sind eine effektive und schnelle Lösung für Ihre Reinigungsaufgaben. Dieser innovative Mopp ist für den Reinraum konzipiert und einfach zu bedienen – der integrierte 52-Unzen-Lösungsbehälter macht einen Eimer und einen Auswringer überflüssig. Die Einwegmoppköpfe bestehen aus unserem ultrareinem VertiKlean™ Polyester-/Ester-Schaumstoff und werden mit herkömmlichen Klettverschlüssen in Sekundenschnelle an die Befestigungsteile befestigt.
Der abgewinkelte Moppkopf reinigt schwer erreichbare Stellen und ist in zwei Ausführungen erhältlich: glatte Oberfläche für die Standardreinigung des Bodens und texturierte Oberfläche für mehr abrasive Wirkung. Der Moppkopf ist validiert steril verfügbar – gammabestrahlt bis zu einem SAL-Wert von 10-6.
Merkmale und Vorteile
  • Hydrophiler Polyester/Clean-Ester, lasergeschnittenes, versiegeltes Kantenschaummaterial
  • Der lichtdurchlässige Tank ermöglicht es dem Benutzer, die Lösung zu sehen
  • Vollständig autoklavierbar für kritische Bereiche
  • Anwenderfreundlich
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Lösungsmitteln
Compliance
AAMI ISO 11137
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
21,5 x 4,75 x 18,25 in.
Steril
Ja
Nein
Moppkopf
Autoklavierbar
BLMOP
Polyesterstrickgewebe, Ester-Schaumstoff, Polyester-Schlingengewebe
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1098813-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/02/2025 Catalog NumberBLVKMOPIR
Chargennummer1060900-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum06/11/2024 Catalog NumberBLVKMOPIR
Chargennummer1039700-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/08/2024 Catalog NumberBLVKMOPIR
Chargennummer1034667-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/07/2024 Catalog NumberBLVKMOPIR
Chargennummer992040-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/03/2024 Catalog NumberBLVKMOPIR
Name des Produkts
Contec™ EasySat™ Eimerlose Bodenmoppköpfe > EasySat Moppkopf; flache Oberfläche; steril